Key Documents
28-2800
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
동의어(들):
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ special grade
분석
≥99.0%
형태
solid
재고 정보
available only in Japan
mp
232 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable