주요 문서
28-0950
Sigma-Aldrich
Silica standard solution
1.0 mg/mL SiO2
동의어(들):
Silicon dioxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1.0 mg/mL SiO2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)