주요 문서
28-0675
Sigma-Aldrich
Silica gel
CP, blue, bead size, medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115700
PubChem Substance ID:
Grade
CP
양식
beads
재고 정보
available only in Japan
색상
blue
비드 크기
, medium
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)