주요 문서
24-6470
Sigma-Aldrich
Pyoktanin blue solution
1 % (w/v)
동의어(들):
Basic violet 1 solution, Methyl violet 2B solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1 % (w/v)
적합성
bacterial staining
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)