주요 문서
24-0570
Sigma-Aldrich
Paraffin liquid
SAJ first grade
동의어(들):
Mineral oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
Grade
SAJ first grade
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
기술
immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
460.4 °F
Flash Point (°C)
238 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid