Grade
SAJ first grade
분석
≥99.0%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lead
재고 정보
available only in Japan
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges