주요 문서
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ special grade
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iron
재고 정보
available only in Japan
농도
0.1 M
1/10 N
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
InChI key
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)