주요 문서
12-1520
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
재고 정보
available only in Japan
성분
Composition : Gentiana Violet B in water
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable