주요 문서
12-0440
Sigma-Aldrich
Giemsa stain solution
동의어(들):
Giemsa stain, Azure mixture sicc. Giemsa stain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14ClN3S
CAS Number:
Molecular Weight:
291.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
PubChem Substance ID:
재고 정보
available only in Japan
mp
300 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
blood stain
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)