Grade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
분석
≥99.0%
양식
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
재고 정보
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
145.4 °F
Flash Point (°C)
63 °C