주요 문서
07-2660
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
동의어(들):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.14
Beilstein:
605315
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Grade
JIS special grade
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
분석
≥99.0%
양식
liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
재고 정보
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney,Liver,Blood
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
273.2 °F
Flash Point (°C)
134 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)