주요 문서
07-1470
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
JIS special grade
동의어(들):
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Br2ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
299.35
Beilstein:
2094249
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
Grade
JIS special grade
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exploding BombExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C L Garganta et al.
Analytical biochemistry, 240(2), 177-184 (1996-09-05)
Lipoic acid is a coenzyme for pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched chain-ketoacid dehydrogenase, and the glycine cleavage system. Lipoic acid is covalently attached through an amide to the epsilon-amino group of specific lysine residues of these enzymes. Lipoamidase hydrolyzes the
Post-column derivatization of vitamin B6 using 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
T Kawamoto et al.
Journal of chromatography, 267(2), 414-419 (1983-09-16)