주요 문서
05-1060
Sigma-Aldrich
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
동의어(들):
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS Number:
Molecular Weight:
607.02
Beilstein:
3919698
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
Grade
CP
양식
solid
구성
Ca, 6.2-7.2%
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)