주요 문서
01-6570
Sigma-Aldrich
Arsenic standard solution
1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1 mg/mL As
1000 ppm As
적합성
suitable for atomic absorption spectrometry
저장 온도
15-25°C
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)