주요 문서
XX802GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
길이
7.6 m (25 ft)
직경
3.75 mm
제조 메모
Sterilization Method
Autoclavable
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany