W320005
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
동의어(들):
cocoa pentenal
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
FEMA Number:
3200
EC Number:
유럽평의회 번호:
10366
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.100
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
분석
≥88%
포함 가능
α-tocopherol, synthetic
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cocoa; rose; sweet
SMILES string
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
InChI key
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)