Key Documents
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
동의어(들):
Hydrochloric acid solution, HCl, Hydrogen chloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
47131831
product name
Hydrochloric acid solution, 6N, traceable to NIST
Agency
traceable to NIST
Quality Level
pH
<1 (20 °C in H2O)
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
6N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable