추천 제품
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
6 %
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
전이 온도
flash point -12 °C
solubility
0.56 mg/L
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
UV 흡수
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup