주요 문서
SX1320
Supelco
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
SpillSolv
성분
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
법적 정보
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1