주요 문서
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
성분
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
법적 정보
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable