주요 문서
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
동의어(들):
Sodium Bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BrNa
CAS Number:
Molecular Weight:
102.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-599-9
solubility:
946 g/L
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 806 °C)
분석
≥99.0%
양식
crystals
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubility
946 g/L
음이온 미량물
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
애플리케이션
Meets ACS Specifications GR ACS
분석 메모
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable