Key Documents
SX0143J
Supelco
Silica Gel Grade 12
28-200 Mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
동의어(들):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41123003
EC 인덱스 번호:
231-545-4
형태
powder or crystals
색상
white
입자 크기
<2 mm
28-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Color: White
Form: Crystals to powder
Mesh size (28-200): 80% min
Suitability for moisture absorption: To pass test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable