Key Documents
ST1681
Sigma-Aldrich
Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3)
liquid, clone 3H8-2G3, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Single Immunoglobulin and Toll-Interleukin 1 Receptor Domain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3H8-2G3, monoclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgM
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SIGIRR(59307)
일반 설명
Mouse monoclonal antibody supplied as ascites. Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein.
Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein in HepG2 cells.
This Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SIGIRR.
면역원
Full-length, recombinant, human SIGIRR (aa 1-411), expressed as a GST fusion protein
애플리케이션
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
Undiluted ascites
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Positive Control
HepG2 cells
기타 정보
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg