주요 문서
SMWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 5.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
동의어(들):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 5.0 μm, 293 mm, white, plain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore
파라미터
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
필터 직경
293 mm
두께
160 μm
중량 추출물
6%
refractive index
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore
공극 크기
5.0 μm pore size
84 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter Code: SMWP
Filter Type: Screen filter
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3