주요 문서
SA1J792H5
FISHER HA, 0.45UM,MCE,47MM,NS,100/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Quality Level
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3