주요 문서
SA1J791H5
FS 0.45μm, MCE, 25mm, NS, 100/pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Quality Level
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3