주요 문서
RW0309000
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
동의어(들):
Reinforced Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Quality Level
설명
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
파라미터
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
직경
90 mm
필터 직경
90 mm
두께
200 μm
공극 크기
0.2 μm pore size
75 % porosity
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3