Key Documents
PXC100C50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
동의어(들):
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Quality Level
제품 라인
Pellicon®
기술
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
길이 × 너비
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
여과 면적
50 cm2
기질
Ultracel®
공극 크기
100 kDa pore size
pH
2-12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
특징 및 장점
Type C screen (coarse screen)
포장
Wet, preserved
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable