주요 문서
PX0425
Supelco
Petroleum Ether, BP
Meets ACS Specifications GR ACS
동의어(들):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352401
bp:
30-50 °C/1013 hPa
Quality Level
양식
liquid
불순물
≤0.01% Water (H2O)
증발 잔류물
≤0.001%
색상
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point <-30 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
분석 메모
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-22.0 °F
Flash Point (°C)
< -30 °C