Key Documents
PX0045
Supelco
Mineral oil
white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12181504
EC 인덱스 번호:
232-455-8
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
형태
liquid
색상
white
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
전이 온도
flash point 200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
분석 메모
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
455.0 °F
Flash Point (°C)
235 °C