주요 문서
PICT
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail Tablets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
solubility:
water: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
배송 상태
wet ice
애플리케이션
All
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3