주요 문서
PBQK06210
Millipore
PES Membrane Filter, 50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
동의어(들):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 50 kDa NMW
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Biomax®
기술
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
직경
63.5 mm
필터 직경
63.5 mm
여과 면적
28.7 cm2
공극 크기
50 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
50 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 63.5 mm diameter
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1