주요 문서
NSRULER-10050
Millipore
Volume Indicator Ruler, 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
PVC
제품 라인
NovaSeptum®
제조업체/상표
NovaSeptum®
길이
160 mm ± 1
너비
30.0 mm ± 1.0
두께
30 μm ± 1
응용 분야
sterile sampling
호환성
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
법적 정보
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NSRULER-10050