추천 제품
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.7% (GC)
형태
liquid
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.08% Water (H2O)
≤1 μeq/g Titrable base
무기 잔류물
≤5 ppm
색상
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
전이 온도
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV 흡수
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.03
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
greener alternative product
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup