주요 문서
MP0DSYS3B
Millipore
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
동의어(들):
Process Scale Holders 3 Racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
Quality Level
material
316L stainless steel
silicone seal
설명
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves
피팅
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
호환성
for use with Pod Filters
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves