Merck
정화 및 수확
정화 단계에서는 불순물 및 미립자 수치를 감소시켜 다운스트림 정제를 위한 바이오리액터 수확 물질을 준비합니다. 올바른 분리 기술의 선택은 유체 흐름, 공정 규모 및 다운스트림 처리 단계의 속성에 따라 달라집니다.
Merck의 정화 포트폴리오에는 모든 프로세스에 대한 옵션이 있으며, 다운스트림 작업의 성공을 최대한 높이기 위해 효율적이면서도 강력한 정화를 실현하는 데 필요한 필터 및 홀더, 전처리 솔루션, 하드웨어 및 시스템 등이 포함됩니다.   
정화 필터 홀더 및 시스템
정화 필터 홀더 및 시스템
일회용 뎁스 필터를 위한 Merck의 유연한 하드웨어 및 시스템은 파일럿 및 공정 규모의 정화에 안성맞춤이며, 동일한 설치 공간 내에서 확장 및 축소가 가능한 모듈식 Pod 장치를 특징으로 합니다.
정화용 뎁스 필터 및 전처리 솔루션
정화용 뎁스 필터 및 전처리 솔루션
다운스트림 크로마토그래피 및 정제를 위한 세포 배양 수확을 준비하기 위해 Merck의 Millistak+® 및 Clarisolve® 뎁스 필터와 응집 폴리머는 1차 및 2차 정화를 위한 업스트림 공정 솔루션을 제공합니다. Millistak+® HC 및 HC Pro는 다운스트림 정제 공정의 특정 지점에서 폴리싱 필터(polishing filter)로 사용할 수 있습니다.
정화용 프리필터
정화용 프리필터
정화용 프리필터는 제약 및 바이오 의약 공정 스트림에서 입자 및 미생물을 제거합니다. Merck의 정화용 프리필터가 공정 초기 단계에서 불용성 불순물을 제거하고 중요한 다운스트림 작업을 보호하는 방법을 알아보세요.