Key Documents
MAGNA0014
Sigma-Aldrich
Magna ChIP A/G (-20C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105331
NACRES:
NA.84
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code