결합
ALEXA FLUOR™ 488
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6C5, monoclonal
종 반응성
mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
cat (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
일반 설명
특이성
애플리케이션
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GAPDH in A431 cells.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable