결합
ALEXA FLUOR™ 488
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
81 (mAB 04), monoclonal
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
동형
IgM
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected O4 in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.