Key Documents
L-SAPE4
Millipore
Streptavidin-Phycoerythrin
동의어(들):
Streptavidin Conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105331
NACRES:
NA.47
Quality Level
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable