주요 문서
KX0010
Supelco
Karl Fischer Volumetric Reagent
동의어(들):
carl fischer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
양식
liquid
Quality Level
기술
Karl-Fischer titration: suitable
전이 온도
flash point 33.3 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
관련 카테고리
애플리케이션
KX0010-7, KX0010-6 and KX0010-4 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles
분석 메모
Color: Dark red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
표적 기관
Immune system, thymus, Thyroid
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
91.9 °F
Flash Point (°C)
33.3 °C