추천 제품
Grade
HPLC grade
Quality Level
Agency
meets USP/NF
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
형태
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
UV 흡수
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
응용 분야
general analytical
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup