주요 문서
HG00BX15
Millipore
Potassium tellurite
1% (solution)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2TeO3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.79
UNSPSC 코드:
41171614
포장
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
농도
1% (solution)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable