주요 문서
HG00BX14
Millipore
Egg Yolk Emulsion
sterile, emulsion, egg yolk(containing > 50%)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
생물학적 소스
egg yolk (containing > 50%)
무균
sterile
양식
emulsion
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Used in conjunction with Baird Parker Agar (HG000C41.500) and Potassium Tellurite (HG00BX15.PK)
제조 메모
Allow to stand at room temperature for 30 minutes prior to use.Shake well
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable