Key Documents
GSWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
동의어(들):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore
파라미터
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
필터 직경
293 mm
두께
180 μm
중량 추출물
2%
refractive index
n/D 1.51
기질
MF-Millipore
공극 크기
0.22 μm pore size
75 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3