Key Documents
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
제품 라인
Millipore Express®
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore Express®
필터 직경
47 mm
기질
Millipore Express® SHF
공극 크기
0.2 μm nominal pore size
법적 정보
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany