주요 문서
FX0450
Supelco
Formic acid
90%, Technical
동의어(들):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품명
Formic Acid, 90%, Technical
Grade
technical grade
Quality Level
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
분석
≥90%
양식
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
색상
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
전이 온도
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C