제품명
Human FGF-21 ELISA Kit, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
기술
ELISA: suitable
입력
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
애플리케이션
Metabolism
Diabetes - Type 2
Metabolic Syndrome
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code