제품명
Human Amylin ELISA,
종 반응성
human
Quality Level
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
20 μL sample volume (4hr assay)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
검출 방법
fluorometric (355nm/460nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... IAPP/AMYLIN/IAP/Amylin/DAP(1611)
일반 설명
특이성
애플리케이션
50 μl plasma or cell culture supernatant 3.5 hour protocol, room temperature
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
포장
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney,Liver,Blood
Storage Class Code