주요 문서
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
동의어(들):
Alcohol, Ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
분석:
95%
제품명
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
구성
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
색상
APHA: ≤20
전이 온도
flash point 11.7 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
분석 메모
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.1 °F
Flash Point (°C)
11.7 °C